Kluczowe dokumenty
698865
Sodium aluminum hydride solution
1 M in THF
About This Item
Polecane produkty
Postać
liquid
przydatność reakcji
reagent type: reductant
stężenie
1 M in THF
gęstość
0.905 g/mL at 25 °C
ciąg SMILES
[Na+].[AlH4-]
InChI
1S/Al.Na.4H/q-1;+1;;;;
Klucz InChI
MNYCIYRTKITUKR-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Zastosowanie
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3 - Water-react 2
Organy docelowe
Respiratory system
Zagrożenia dodatkowe
Kod klasy składowania
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
-7.6 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
-22 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)