Merck
62420
Sigma-Aldrich
Lithium aluminum hydride
≥97.0% (gas-volumetric)
Synonim(y):
LAH, Lithium alanate, Lithium tetrahydroaluminate
Wybierz wielkość
10 G
219,00 zł
50 G
759,00 zł
250 G
1260,00 zł
219,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
10 G
219,00 zł
50 G
759,00 zł
250 G
1260,00 zł
About This Item
Wzór liniowy:
LiAlH4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
37.95
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
26111700
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
219,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Próba
≥97.0% (gas-volumetric)
Formularz
solid
przydatność reakcji
reagent type: reductant
mp
125 °C (dec.) (lit.)
ciąg SMILES
[Li].[AlH3]
InChI
1S/Al.Li.4H/q-1;+1;;;;
Klucz InChI
OCZDCIYGECBNKL-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Lithium aluminum hydride (LiAlH4) is a powerful reducing agent used in organic synthesis to reduce esters, carboxylic acids, acyl chlorides, aldehydes, epoxides, and ketones into the corresponding alcohols. It also converts amide, nitro, nitrile, imine, oxime, and azide compounds into amines.[1]
Zastosowanie
Reactant involved in:
  • Dehydrogenation studied with various catalysts[2]
  • Regeneration of methoxysilanes via reduction[3]
  • Transition metal electrophilic hydrogen activation via heterolytic cleavage[4]
  • Formation of nickel hydrogenation catalysts[5]
  • Hydrogen sorption[6]
  • Electrodeposition of Al on W-Cu substrates[7]
Opakowanie
packed in plastic bag, which is soluble at 45-60°C in hydrocarbons, THF and dioxane
Piktogramy
FlameCorrosion
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1A - Water-react 1
Kod klasy składowania
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Slide 1 of 2
1 of 2
J. W. Runyon, et al.,
Australian Journal of Chemistry, 64, 1165-1172 (2011)
Lithium Aluminum Hydride
Paquette LA, et al.
Encyclopedia of Reagents for Organic Synthesis, Second Edition (2001)
W. Han, et al.,
International Journal of Hydrogen Energy, 36, 12305-12312 (2011)
Q. Chen, et al.,
Surface and Coating Tech., 205, 4418-4424 (2011)
R. A. Varin and L. Zbroniec,
J. Alloy Compounds, 509, S736-S739 (2011)
Questions
  1. Is the entirety of the reagent in a single bag or is it portioned somehow?
    1 answer
    1. The 250 gram size is packaged in a single bag that is placed in a 1 gallon can. The 50 gram and 10 gram sizes are packaged in single amber glass bottles that are placed in an over pack can.