Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
10 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 318,00 zł |
50 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1050,00 zł |
100 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1940,00 zł |
Informacje o tej pozycji
318,00 zł
isotopic purity
98 atom % D
Quality Segment
concentration
85 wt. % in D2O
technique(s)
NMR: suitable
refractive index
n20/D 1.427 (lit.)
bp
158 °C/760 mmHg (lit.)
mp
41-44 °C (lit.)
density
1.736 g/mL at 25 °C
mass shift
M+3
SMILES string
[2H]OP(=O)(O[2H])O[2H]
InChI
1S/H3O4P/c1-5(2,3)4/h(H3,1,2,3,4)/i/hD3
InChI key
NBIIXXVUZAFLBC-ZRLBSURWSA-N
General description
Application
- Advanced materials research and development
- reaction mechanism investigations
- Pharmaceutical formulation development
Features and Benefits
- High isotopic purity for accurate results
- Stable under various experimental conditions
- Compatible with a wide range of chemical reactions
- Provides clear insights in complex systems
Benefits
- Facilitates Advanced research methodologies
- Provides reliable data for environmental studies
- Enhances the understanding of chemical processes
- Supports the development of innovative applications
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description 85 wt. % in D2O, 98 atom % D | description 50 wt. % in D2O, 98 atom % D | description 68 wt. % in D2O, 99 atom % D | description 65 wt. % in D2O, 99 atom % D |
| mass shift M+3 | mass shift M+3 | mass shift M+1 | mass shift M+1 |
| technique(s) NMR: suitable | technique(s) NMR: suitable | technique(s) NMR: suitable | technique(s) NMR: suitable |
| isotopic purity 98 atom % D | isotopic purity 98 atom % D | isotopic purity 99 atom % D | isotopic purity 99 atom % D |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| density 1.736 g/mL at 25 °C | density 1.350 g/mL at 25 °C | density 1.680 g/mL at 25 °C | density - |
| mp 41-44 °C (lit.) | mp - | mp - | mp - |
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B
Klasa składowania
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
Co się dzieje?
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?