Merck
336262
Sigma-Aldrich
Sodium stannate trihydrate
95%
Synonim(y):
Sodium stannate hydrate (Na2 SnO3 .3H2O), Sodium tin oxide (Na2 SnO3 ), trihydrate, Sodium tin oxide trihydrate (Na2 SnO3 .3H2O)
About This Item
Wzór liniowy:
Na2SnO3·3H2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
266.73
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352302
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
Próba:
95%
Formularz:
powder
Poziom jakości
Próba
95%
Formularz
powder
przydatność reakcji
reagent type: catalyst
core: tin
ciąg SMILES
O.O.O.[Na+].[Na+].[O-][Sn]([O-])=O
InChI
1S/2Na.3H2O.3O.Sn/h;;3*1H2;;;;/q2*+1;;;;;2*-1;
Klucz InChI
SFXJSNATBHJIDS-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Sodium stannate trihydrate can be used as a precursor to synthesize:
  • Lanthanum stannate nanoparticles that are used for the modification of glassy carbon electrodes.
  • Neodymium stannate nanoparticles for the selective detection of dimetridazole in biological samples.
Piktogramy
Corrosion
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Kod klasy składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)