Przejdź do
328669
Tetravinyltin
97%
Synonim(y):
Stannane, Tetraethenylstannane, Tetrakis(ethenyl)stannane
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
5 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
527,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
Sn(CH=CH2)4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
226.89
UNSPSC Code:
12352103
NACRES:
NA.23
PubChem Substance ID:
EC Number:
214-193-6
Beilstein/REAXYS Number:
3535492
MDL number:
527,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
97%
form
liquid
reaction suitability
core: tin
refractive index
n20/D 1.501 (lit.)
bp
160-163 °C (lit.)
density
1.246 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
C=C[Sn](C=C)(C=C)C=C
InChI
1S/4C2H3.Sn/c4*1-2;/h4*1H,2H2;
InChI key
MZIYQMVHASXABC-UHFFFAOYSA-N
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
271438414492738891
assay
97%
assay
97%
assay
97%
assay
97%
form
liquid
form
-
form
liquid
form
solid
density
1.246 g/mL at 25 °C (lit.)
density
1.085 g/mL at 25 °C (lit.)
density
1.175 g/mL at 25 °C (lit.)
density
-
bp
160-163 °C (lit.)
bp
104-106 °C/3.5 mmHg (lit.)
bp
155 °C/0.1 mmHg (lit.)
bp
-
refractive index
n20/D 1.501 (lit.)
refractive index
n20/D 1.478 (lit.)
refractive index
n20/D 1.518 (lit.)
refractive index
-
reaction suitability
core: tin
reaction suitability
-
reaction suitability
-
reaction suitability
-
pictograms
FlameSkull and crossbones
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 3
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
104.0 °F - closed cup
flash_point_c
40 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)