Merck
698350
Sigma-Aldrich
1,2-Bis[(2R,5R)-2,5-diphenylphospholano]ethane(1,5-cyclooctadiene)rhodium(I) tetrafluoroborate
Synonim(y):
(R,R)-Ph-BPE-Rh
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C42H48BF4P2Rh
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
804.49
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352005
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Postać
powder
ciąg SMILES
[Rh+].F[B-](F)(F)F.C1CC=CCCC=C1.C2C[C@@H](P(CCP3[C@H](CC[C@@H]3c4ccccc4)c5ccccc5)[C@H]2c6ccccc6)c7ccccc7
InChI
1S/C34H36P2.C8H12.BF4.Rh/c1-5-13-27(14-6-1)31-21-22-32(28-15-7-2-8-16-28)35(31)25-26-36-33(29-17-9-3-10-18-29)23-24-34(36)30-19-11-4-12-20-30;1-2-4-6-8-7-5-3-1;2-1(3,4)5;/h1-20,31-34H,21-26H2;1-2,7-8H,3-6H2;;/q;;-1;+1/b;2-1-,8-7-;;/t31-,32-,33-,34-;;;/m1.../s1
Klucz InChI
HOYBXERAQSXVFT-FMUQXVHFSA-N
Informacje prawne
Sold in collaboration with Kanata Chemical Technologies Inc. for research purposes only. These compounds were made and sold under license from E.I. du Pont de Nemours and Company, which license does not include the right to use the compounds in producing products for sale in the pharmaceutical field.
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3