Merck
698342
Sigma-Aldrich
1,2-Bis[(2R,5R)-2,5-diisopropylphospholano]benzene(1,5-cyclooctadiene)rhodium(I) tetrafluoroborate
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C34H56BF4P2Rh
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
716.47
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352005
Identyfikator substancji w PubChem:
Formularz
powder
ciąg SMILES
[Rh+].F[B-](F)(F)F.C1CC=CCCC=C1.CC(C)[C@H]2CC[C@H](C(C)C)P2c3ccccc3P4[C@H](CC[C@@H]4C(C)C)C(C)C
InChI
1S/C26H44P2.C8H12.BF4.Rh/c1-17(2)21-13-14-22(18(3)4)27(21)25-11-9-10-12-26(25)28-23(19(5)6)15-16-24(28)20(7)8;1-2-4-6-8-7-5-3-1;2-1(3,4)5;/h9-12,17-24H,13-16H2,1-8H3;1-2,7-8H,3-6H2;;/q;;-1;+1/b;2-1-,8-7-;;/t21-,22-,23-,24-;;;/m1.../s1
Klucz InChI
AXLKBYDAACXFBH-QPZXYOTCSA-N
Informacje prawne
Sold in collaboration with Kanata Chemical Technologies Inc. for research purposes only. These compounds were made and sold under license from E.I. du Pont de Nemours and Company, which license does not include the right to use the compounds in producing products for sale in the pharmaceutical field.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)