Przejdź do
P73005
Pyromellitic diimide
97%
Synonim(y):
Benzene-1,2,4,5-tetracarboxylic diimide, Reillex® 402
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
25 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
916,00 zł
687,00 zł
100 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2070,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C10H4N2O4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
216.15
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
219-852-1
Beilstein/REAXYS Number:
214780
MDL number:
Assay:
97%
Form:
powder
687,00 zł
Cena katalogowa916,00 złZaoszczędź 25%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
97%
form
powder
mp
>320 °C (lit.)
SMILES string
O=C1NC(=O)c2cc3C(=O)NC(=O)c3cc12
InChI
1S/C10H4N2O4/c13-7-3-1-4-6(10(16)12-8(4)14)2-5(3)9(15)11-7/h1-2H,(H,11,13,15)(H,12,14,16)
InChI key
UGQZLDXDWSPAOM-UHFFFAOYSA-N
Legal Information
Reillex is a registered trademark of Vertellus Specialties, Inc.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
41228752449281391
description
97%
description
97%
description
97%
description
2 % cross-linked with divinylbenzene
assay
97%
assay
97%
assay
97%
assay
-
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
form
powder
form
powder
form
-
form
powder
mp
>320 °C (lit.)
mp
283-286 °C (lit.)
mp
225-229 °C (lit.)
mp
-
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)