Merck
69725
Sigma-Aldrich
9-Methylxanthine
≥98.0%
Synonim(y):
2,6-Dihydroxy-9-methylpurine
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C6H6N4O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
166.14
Beilstein:
170467
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
≥98.0%
Postać
powder
mp
≥300 °C
ciąg SMILES
Cn1cnc2C(=O)NC(=O)Nc12
InChI
1S/C6H6N4O2/c1-10-2-7-3-4(10)8-6(12)9-5(3)11/h2H,1H3,(H2,8,9,11,12)
Klucz InChI
DHNIKYWYTSMDDA-UHFFFAOYSA-N
informacje o genach
Opakowanie
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)