Kluczowe dokumenty
697222
Tantalum(V) oxide
−60 mesh, 99.5%
Synonim(y):
Tantalum pentoxide
About This Item
Wzór liniowy:
Ta2O5
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
441.89
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352303
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
Polecane produkty
Poziom jakości
Próba
99.5%
Formularz
powder
wielkość cząstki
−60 mesh
gęstość
8.2 g/mL at 25 °C (lit.)
Zastosowanie
battery manufacturing
ciąg SMILES
O=[Ta](=O)O[Ta](=O)=O
InChI
1S/5O.2Ta
Klucz InChI
PBCFLUZVCVVTBY-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?