Merck
696943
Sigma-Aldrich
(1S,2S)-2-[(4R,11bS)-3H-dinaphtho[2,1-c:1′,2′-e]phosphepin-4(5H)-yl]-1,2-diphenylethylamine
kanata purity
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C36H30NP
Masa cząsteczkowa:
507.60
Kod UNSPSC:
12352005
Identyfikator substancji w PubChem:
Postać
solid
aktywność optyczna
[α]22/D +162°, c = 0.5 in chloroform
mp
91-96 °C
grupa funkcyjna
amine
phenyl
phosphine
ciąg SMILES
N[C@H]([C@@H](P1Cc2ccc3ccccc3c2-c4c(C1)ccc5ccccc45)c6ccccc6)c7ccccc7
InChI
1S/C36H30NP/c37-35(27-13-3-1-4-14-27)36(28-15-5-2-6-16-28)38-23-29-21-19-25-11-7-9-17-31(25)33(29)34-30(24-38)22-20-26-12-8-10-18-32(26)34/h1-22,35-36H,23-24,37H2/t35-,36-/m0/s1
Klucz InChI
YHBAPPMVVCHAQC-ZPGRZCPFSA-N
Informacje prawne
Sold under license from Kanata Chemical Technologies Inc. for research purposes only.
Piktogramy
FlameExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Flam. Sol. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Kod klasy składowania
4.1B - Flammable solid hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Produkty
Aminophosphine Ligands