Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C10H19BO2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
182.07
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352103
MDL number:
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
assay
97%
form
liquid
refractive index
n
density
0.884 g/mL at 25 °C
storage temp.
2-8°C
SMILES string
C\C=C/CB1OC(C)(C)C(C)(C)O1
InChI
1S/C10H19BO2/c1-6-7-8-11-12-9(2,3)10(4,5)13-11/h6-7H,8H2,1-5H3/b7-6-
InChI key
ARSSMJZIAKUXEW-SREVYHEPSA-N
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
Co się dzieje?
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
145.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
62.78 °C - closed cup
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?