Merck
695351
Sigma-Aldrich
4-(4-Bromophenoxy)phenol
97%
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C12H9BrO2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
265.10
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
97%
Postać
solid
mp
73-78 °C
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
Oc1ccc(Oc2ccc(Br)cc2)cc1
InChI
1S/C12H9BrO2/c13-9-1-5-11(6-2-9)15-12-7-3-10(14)4-8-12/h1-8,14H
Klucz InChI
HMBBTPMHPQGJMR-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Health hazardEnvironment
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)