Merck
694819
Sigma-Aldrich
5-Chloro-2-methylbenzoic acid
97%
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C8H7ClO2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
170.59
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
97%
Formularz
solid
mp
168-173 °C
grupa funkcyjna
carboxylic acid
chloro
ciąg SMILES
Cc1ccc(Cl)cc1C(O)=O
InChI
1S/C8H7ClO2/c1-5-2-3-6(9)4-7(5)8(10)11/h2-4H,1H3,(H,10,11)
Klucz InChI
CSAPESWNZDOAFU-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
CorrosionExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)