Merck
694363
Sigma-Aldrich
Methyl 1-(trifluoromethyl)cyclopropane-1-carboxylate
95%
Synonim(y):
1-(Trifluoromethyl)cyclopropane-1-carboxylic acid methyl ester
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C6H7F3O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
168.11
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
95%
Postać
liquid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.373
gęstość
1.241 g/mL at 25 °C
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
COC(=O)C1(CC1)C(F)(F)F
InChI
1S/C6H7F3O2/c1-11-4(10)5(2-3-5)6(7,8)9/h2-3H2,1H3
Klucz InChI
PAWUSHZXEZPDBE-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
FlameSkull and crossbones
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
90.0 °F
Temperatura zapłonu (°C)
32.2 °C