Zmień widok
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
5 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 263,00 zł 197,25 zł |
25 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 493,00 zł 369,75 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
IC6H4CO2CH3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
262.04
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
EC Number:
210-597-1
MDL number:
Assay:
97%
Form:
solid
197,25 zł
Cena katalogowa263,00 złZaoszczędź 25%Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
assay
97%
form
solid
mp
112-116 °C
functional group
ester, iodo
SMILES string
COC(=O)c1ccc(I)cc1
InChI
1S/C8H7IO2/c1-11-8(10)6-2-4-7(9)5-3-6/h2-5H,1H3
InChI key
DYUWQWMXZHDZOR-UHFFFAOYSA-N
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description 97% | description 97% | description 97% | description 98% |
| assay 97% | assay 97% | assay 97% | assay 98% |
| Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 200 |
| mp 112-116 °C | mp 56-60 °C | mp 85-88 °C (lit.) | mp 160-162 °C (lit.) |
| form solid | form powder | form - | form - |
| functional group iodo, ester | functional group ester | functional group ester | functional group iodo |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?