Przejdź do
692808
(R,R)-DACH-phenyl Trost ligand
95%
Synonim(y):
(1R,2R)-(+)-1,2-Diaminocyclohexane-N,N′-bis(2-diphenylphosphinobenzoyl)
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
250 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
631,00 zł
473,25 zł
1 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2360,00 zł
1770,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C44H40N2O2P2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
690.75
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352002
MDL number:
473,25 zł
Cena katalogowa631,00 złZaoszczędź 25%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
95%
form
solid
optical activity
[α]20/D +131°, c = 1 in methanol
manufacturer/tradename
ECACC
mp
136-142 °C
functional group
amide, phosphine
SMILES string
O=C(N[C@@H]1CCCC[C@H]1NC(=O)c2ccccc2P(c3ccccc3)c4ccccc4)c5ccccc5P(c6ccccc6)c7ccccc7
InChI
1S/C44H40N2O2P2/c47-43(37-27-13-17-31-41(37)49(33-19-5-1-6-20-33)34-21-7-2-8-22-34)45-39-29-15-16-30-40(39)46-44(48)38-28-14-18-32-42(38)50(35-23-9-3-10-24-35)36-25-11-4-12-26-36/h1-14,17-28,31-32,39-40H,15-16,29-30H2,(H,45,47)(H,46,48)/t39-,40-/m1/s1
InChI key
AXMSEDAJMGFTLR-XRSDMRJBSA-N
Application
Asymmetirc allylic alkylation ligand.
Legal Information
Sold in collaboration with Dr. Reddy′s Laboratories for research purposes only. US Patent 5739396 applies.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
692786692778DPM00008
description
95%
description
95%
description
95%
description
-
assay
95%
assay
95%
assay
95%
assay
-
functional group
phosphine, amide
functional group
phosphine, amide
functional group
phosphine, amide
functional group
phosphine
form
solid
form
solid
form
powder
form
solid
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
-
mp
136-142 °C
mp
232-237 °C
mp
224-231 °C
mp
-
optical activity
[α]20/D +131°, c = 1 in methanol
optical activity
[α]20/D -66.0°, c = 1 in methanol
optical activity
[α]20/D +69.0°, c = 1 in methanol
optical activity
-
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)