Próba
96%
Postać
solid
mp
186-190 °C
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
OC(=O)CCCCCCCCCCP(O)(O)=O
InChI
1S/C11H23O5P/c12-11(13)9-7-5-3-1-2-4-6-8-10-17(14,15)16/h1-10H2,(H,12,13)(H2,14,15,16)
Klucz InChI
PPPBZNXJGBLLPM-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Klienci oglądali również te produkty
Produkty
Thin, lightweight, and flexible electronic devices meet widespread demand for scalable, portable, and robust technology.
Recent research highlights tunable properties of inorganic nanoparticles, driving interest in optoelectronics.
Self-assembled monolayers (SAMs) have diverse applications; article compares benefits of alkylthiolates on gold SAM systems.