Merck
693235
Sigma-Aldrich
(S)-Ru(OAc)2(DM-SEGPHOS®)
Synonim(y):
Diacetato[(S)-(−)-5,5′-bis[di(3,5-xylyl)phosphino]-4,4′-bi-1,3-benzodioxole]ruthenium(II)
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C50H50O8P2Ru
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
941.94
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352005
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Formularz
powder
grupa funkcyjna
phosphine
temp. przechowywania
2-8°C
InChI
1S/C46H44O4P2.2C2H4O2.Ru/c1-27-13-28(2)18-35(17-27)51(36-19-29(3)14-30(4)20-36)41-11-9-39-45(49-25-47-39)43(41)44-42(12-10-40-46(44)50-26-48-40)52(37-21-31(5)15-32(6)22-37)38-23-33(7)16-34(8)24-38;2*1-2(3)4;/h9-24H,25-26H2,1-8H3;2*1H3,(H,3,4);/q;;;+2/p-2
Klucz InChI
ACKYBTAGKAINOG-UHFFFAOYSA-L
Zastosowanie
(S)-Ru(OAc)2(DM-4295) może być stosowany jako katalizator w:
  • enancjoselektywnej reakcji asymetrycznego uwodornienia.[1]
  • Asymetrycznej reakcji aminowania redukcyjnego.[2]
  • Całkowita synteza (-)-tubingensyny B poprzez reakcje sprzęgania Suzuki-Miyaura i cyklizacji arynowej.[3]
Informacje prawne
Sold in collaboration with Takasago for research purposes only. JP Registration No. 3148136
SEGPHOS is a registered trademark of Takasago Intl. Corp.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Direct asymmetric reductive amination
Steinhuebel D, et al.
Journal of the American Chemical Society, 131(32), 11316-11317 (2009)
Total synthesis of (-)-tubingensin B enabled by the strategic use of an aryne cyclization
Corsello MA, et al.
Nature Chemistry, 9(10), 944-944 (2017)
New chiral phosphorus ligands for enantioselective hydrogenation
Tang W and Zhang X
Chemical Reviews, 103(8), 3029-3070 (2003)
Produkty
Hydrogenation, Asymmetric Catalysis, Binap, SEGPHOS®, Aldol reaction, Alkenylation, Arylation, Mannich reaction, Fluorination, Michael addition, Hydrosilylation, Cycloaddition, Takasago