Nazwa produktu
Anti-LPA1, C-Terminal antibody produced in rabbit, IgG fraction of antiserum, buffered aqueous solution
biological source
rabbit
conjugate
unconjugated
antibody form
IgG fraction of antiserum
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
form
buffered aqueous solution
mol wt
antigen ~50 kDa
species reactivity
human, rat
technique(s)
western blot: suitable
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
target post-translational modification
unmodified
Quality Level
Gene Information
human ... LPAR1(1902)
rat ... Lpar1(116744)
Powiązane kategorie
Application
Biochem/physiol Actions
Disclaimer
Immunogen
Physical form
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?