Kluczowe dokumenty
Z505056
Ace O-rings, FETFE®
I.D. 21.8 mm, wall size 3.5 mm
Wybierz wielkość
1 PKG
186,00 zł
186,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 PKG
186,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41121815
NACRES:
NB.35
186,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
opakowanie
pkg of 6 ea
producent / nazwa handlowa
Ace Glass 7855734
śr. wewn.
21.8 mm
rozmiar ścianki
3.5 mm
Informacje prawne
FETFE is a registered trademark of Ace Glass, Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)