Merck
693243
Sigma-Aldrich
(S)-Ru(OAc)2(SEGPHOS®)
Synonim(y):
Diacetato[(S)-(−)-5,5′-bis(diphenylphosphino)-4,4′-bi-1,3-benzodioxole]ruthenium(II)
Wybierz wielkość
100 MG
99,00 zł
99,00 zł
Cena katalogowa198,00 złZaoszczędź 50%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 MG
99,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C42H34O8P2Ru
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
829.73
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352005
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
99,00 zł
Cena katalogowa198,00 złZaoszczędź 50%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Formularz
powder
Poziom jakości
grupa funkcyjna
phosphine
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
[Ru+2].P(c8ccccc8)(c7ccccc7)c1c(c6c(cc1)OCO6)c2c3c(ccc2P(c5ccccc5)c4ccccc4)OCO3.[O-]C(=O)C.[O-]C(=O)C
InChI
1S/C38H28O4P2.2C2H4O2.Ru/c1-5-13-27(14-6-1)43(28-15-7-2-8-16-28)33-23-21-31-37(41-25-39-31)35(33)36-34(24-22-32-38(36)42-26-40-32)44(29-17-9-3-10-18-29)30-19-11-4-12-20-30;2*1-2(3)4;/h1-24H,25-26H2;2*1H3,(H,3,4);/q;;;+2/p-2
Klucz InChI
BHGLLIGZFQVMBJ-UHFFFAOYSA-L
Zastosowanie
(S)-Ru(OAc)2(4295) może być użyty jako katalizator:
  • Do przygotowania wysoce chemo-, enancjo- i diastereoselektywnych pierwotnych β-amino-laktamów poprzez asymetryczne redukcyjne aminowanie racemicznych β-keto-laktamów.[1]
  • Synteza chiralnych pierwszorzędowych diarylometyloamin i sterycznie nieporęcznych benzyloamin z diarylowych i sterycznie utrudnionych ketonów poprzez asymetryczną reakcję aminowania redukcyjnego.[2]
  • Do konwersji kwasu lewulinowego do optycznie czynnego γ-walerolaktonu w asymetrycznej reakcji uwodornienia.[3]
Informacje prawne
Sold in collaboration with Takasago for research purposes only. JP Registration No. 3148136
SEGPHOS is a registered trademark of Takasago Intl. Corp.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Dynamic Kinetic Asymmetric Reductive Amination: Synthesis of Chiral Primary ?-Amino Lactams
Lou Y, et al.
Angewandte Chemie (International ed. in English), 57(43), 14193-14197 (2018)
Direct asymmetric reduction of levulinic acid to gamma-valerolactone: synthesis of a chiral platform molecule
Tukacs JM, et al.
Green Chemistry, 17(12), 5189-5195 (2015)
Ruthenium-Catalyzed Direct Asymmetric Reductive Amination of Diaryl and Sterically Hindered Ketones with Ammonium Salts and H2
Hu L, et al.
Angewandte Chemie (International Edition in English), 132(13), 5359-5363 (2020)
Produkty
Hydrogenation, Asymmetric Catalysis, Binap, SEGPHOS®, Aldol reaction, Alkenylation, Arylation, Mannich reaction, Fluorination, Michael addition, Hydrosilylation, Cycloaddition, Takasago