Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 1 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1170,00 zł | |
| 5 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 4490,00 zł |
Informacje o tej pozycji
1170,00 zł
Quality Level
assay
≥90% (NMR)
mol wt
PEG average Mn 5,000
Ω-end
maleimide
α-end
methoxy
storage temp.
−20°C
Application
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| assay ≥90% (NMR) | assay - | assay - | assay ≥80% (NMR) |
| Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 200 |
| mol wt PEG average Mn 5,000 | mol wt PEG average Mn 750 | mol wt PEG average Mn 10,000 g/mol | mol wt PEG average Mn 5,000 |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
| Ω-end maleimide | Ω-end maleimide | Ω-end maleimide | Ω-end NHS ester |
| α-end methoxy | α-end methoxy | α-end methoxy | α-end methoxy |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| V0384-100MG | 04061837428913 |
| V0384-1G | 04061826659700 |
| 63187-5G | 04061832887661 |
| 63187-1G | 04061832721262 |