Merck
692433
Sigma-Aldrich
(R)-[(RuCl(BINAP))2(μ-Cl)3[NH2Me2]
Synonim(y):
Dimethylammonium dichlorotri(μ-chloro)bis[(R)-(+)-2,2′-bis(diphenylphosphino)-1,1′-binaphthyl]diruthenate(II)
Wybierz wielkość
100 MG
156,00 zł
156,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 MG
156,00 zł
About This Item
Wzór liniowy:
(CH3)2NH2+[C88H64Cl5P4Ru2]-
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
1670.84
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352005
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
156,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Formularz
powder
Poziom jakości
grupa funkcyjna
amine
phosphine
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
[Ru-]%18%17[Cl+][Ru-]([Cl+]%18)[Cl+]%17.P(c%16ccccc%16)(c%15ccccc%15)c9c(c%14c(cc9)cccc%14)c%10c%11c(ccc%10P(c%13ccccc%13)c%12ccccc%12)cccc%11.P(c8ccccc8)(c7ccccc7)c1c(c6c(cc1)cccc6)c2c3c(ccc2P(c5ccccc5)c4ccccc4)cccc3.[Cl-].Cl.N(C)C
InChI
1S/2C44H32P2.C2H7N.2ClH.3Cl.2Ru/c2*1-5-19-35(20-6-1)45(36-21-7-2-8-22-36)41-31-29-33-17-13-15-27-39(33)43(41)44-40-28-16-14-18-34(40)30-32-42(44)46(37-23-9-3-10-24-37)38-25-11-4-12-26-38;1-3-2;;;;;;;/h2*1-32H;3H,1-2H3;2*1H;;;;;/q;;;;;3*+1;2*-1/p-1
Klucz InChI
FRRCROPKBKLCMQ-UHFFFAOYSA-M
Informacje prawne
Sold in collaboration with Takasago for reseach purposes only. JP Application No. 19960232650
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Produkty
We present an article concerning BINAP/SEGPHOS® Ligands and Complexes.
Hydrogenation, Asymmetric Catalysis, Binap, SEGPHOS®, Aldol reaction, Alkenylation, Arylation, Mannich reaction, Fluorination, Michael addition, Hydrosilylation, Cycloaddition, Takasago