Merck
692026
Sigma-Aldrich
2-Methylphenethyl bromide
97%
Synonim(y):
1-(2-Bromoethyl)-2-methylbenzene, 1-Bromo-2-o-tolylethane, 2-(2-Bromoethyl)toluene
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C9H11Br
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
199.09
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
97%
Formularz
liquid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.5571
gęstość
1.179 g/mL at 25 °C
grupa funkcyjna
bromo
ciąg SMILES
Cc1ccccc1CCBr
InChI
1S/C9H11Br/c1-8-4-2-3-5-9(8)6-7-10/h2-5H,6-7H2,1H3
Klucz InChI
PZXWZXNXBNIAHO-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
>230.0 °F
Temperatura zapłonu (°C)
> 110 °C
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)