Merck
691909
Sigma-Aldrich
3-Quinolineboronic acid
technical grade
Synonim(y):
(3-Quinolinyl)boronic acid, (3-Quinolyl)boronic acid, Quinolin-3-ylboronic acid
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C9H8BNO2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
172.98
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352103
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
klasa czystości
technical grade
Poziom jakości
Formularz
powder
mp
191-196 °C
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
OB(O)c1cnc2ccccc2c1
InChI
1S/C9H8BNO2/c12-10(13)8-5-7-3-1-2-4-9(7)11-6-8/h1-6,12-13H
Klucz InChI
YGDICLRMNDWZAK-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
May contain varying amounts of anhydride.
Reactant for:
  • Preparation of P1-substituted symmetry-based human immunodeficiency virus protease inhibitors with antiviral activity against drug-resistant viruses
  • Preparation of heterobiaryls via Suzuki-Miyaura cross-coupling with heteroaryl halides in continuous flow
  • Preparation of Ph and heterocyclic(pyridinyl)pyrazolyl)pyridines as TGF-1 and activin A signalling inhibitors
  • Copper-mediated trifluoromethylation
  • Synthesis and bioactivity of combretastatin analogs via regioselective Suzuki coupling of dihaloheteroaromatic compounds
  • Suzuki-Miyaura cross-coupling reactions
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Manabu Nakazono et al.
Clinica chimica acta; international journal of clinical chemistry, 436, 27-34 (2014-05-13)
Various styrylbenzene compounds were synthesized and evaluated as mainly Aβ amyloid sensors. These compounds, however, cannot be used for detecting amyloid deposition in peripheral nerves because of the inherent sensitivity of the compounds. These compounds often generate false positives especially