Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C2H5OCOC6H4B(OH)2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
193.99
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352103
MDL number:
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
assay
≥95%
form
powder
mp
135-139 °C (lit.)
functional group
ester
SMILES string
CCOC(=O)c1cccc(c1)B(O)O
InChI
1S/C9H11BO4/c1-2-14-9(11)7-4-3-5-8(6-7)10(12)13/h3-6,12-13H,2H2,1H3
InChI key
REHVCPNQQBDOJJ-UHFFFAOYSA-N
Application
Reactant for:
- Palladium-catalyzed Suzuki-Miyaura coupling
- Palladium-catalyzed arylation of aldehydes
- Reductive cross coupling reactions
- Preparation of β3-adrenergic receptor agonist
- Transmetalation reactions
Other Notes
Contains varying amounts of anhydride
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Narządy docelowe
Respiratory system
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?