Merck
691704
Sigma-Aldrich
Hexadecahydropyrene
95%
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C16H26
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
218.38
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
26111700
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
Próba
95%
Formularz
liquid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.521
gęstość
0.984 g/mL at 25 °C
ciąg SMILES
C1CC2CCC3CCCC4CCC(C1)C2C34
InChI
1S/C16H26/c1-3-11-7-9-13-5-2-6-14-10-8-12(4-1)15(11)16(13)14/h11-16H,1-10H2
Klucz InChI
BYBPEZLZCGOWIS-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 4
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
>230.0 °F
Temperatura zapłonu (°C)
> 110 °C
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Daniel J Letinski et al.
Chemosphere, 150, 416-423 (2016-03-01)
Aqueous solubility is a fundamental physical-chemical substance property that strongly influences the distribution, fate and effects of chemicals upon release into the environment. Experimental water solubility was determined for 18 selected C9-C18 normal, branched and cyclic alkanes. A slow-stir technique