Zmień widok
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
10 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 349,00 zł |
50 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1030,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
H2NC6H4CH2NH2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
122.17
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
MDL number:
Assay:
98%
Form:
solid
349,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
assay
98%
form
solid
mp
58-61 °C (lit.)
functional group
amine
SMILES string
NCc1ccccc1N
InChI
1S/C7H10N2/c8-5-6-3-1-2-4-7(6)9/h1-4H,5,8-9H2
InChI key
GVOYKJPMUUJXBS-UHFFFAOYSA-N
General description
Application
Ta strona może zawierać tekst przetłumaczony maszynowo.
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description 98% | description 97% | description 98% | description ≥97.0% (AT) |
| assay 98% | assay 97% | assay 98% | assay ≥97.0% (AT) |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| mp 58-61 °C (lit.) | mp 114-117 °C (lit.) | mp 48-50 °C (lit.) | mp ~125 °C (dec.) |
| form solid | form - | form powder | form - |
| functional group amine | functional group - | functional group hydroxyl, nitro | functional group ether, phenyl |
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Klasa składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?