Merck
686611
Sigma-Aldrich
Polyester-32-hydroxyl-1-acetylene bis-MPA dendron, generation 5
97%
Synonim(y):
Dendron-G5-Acetylene-OH
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C158H252O94
Masa cząsteczkowa:
3655.64
Kod UNSPSC:
12162002
NACRES:
NA.23
opis
hydroxyl surface groups
Próba
97%
Postać
powder (lyophilized)
masa cząsteczkowa
generation 5
Właściwości
focal point acetylene
liczba grup powierzchniowych
32
temp. przechowywania
2-8°C
Opis ogólny
Soluble in a variety of solvents, such as THF, DMSO, DMF, methanol, and water.
calculated mol. wt. 3,656
Inne uwagi
Bis-MPA = 2,2-Bis(hydroxyl-methyl)propionic acid
Informacje prawne
Manufactured by Polymer Factory Sweden AB
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Produkty
Dendrony w nanomateriałach - Znajdź cechy i zalety dendronów poliestrowych i produktów z polimerów hiperrozgałęzionych.
Dendrons in nanomaterials - Find features and benefits of polyester dendrons and hyperbranched polymer products.