Merck
767301
Sigma-Aldrich
Polyester bis-MPA dendron, 4 hydroxyl, 1 acetylene
generation 2, 95%
Synonim(y):
bisMPA dendrimer, bisMPA dendron
Wybierz wielkość
250 MG
2170,00 zł
2170,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
250 MG
2170,00 zł
About This Item
Numer CAS:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12162002
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
2170,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
opis
hydroxyl surface groups
Poziom jakości
Próba
95%
Formularz
solid
masa cząsteczkowa
generation 2
Właściwości
focal point acetylene
liczba grup powierzchniowych
4
mp
101-105 °C
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
CC(CO)(CO)C(=O)OCC(C)(COC(=O)C(C)(CO)CO)C(=O)OCC#C
InChI
1S/C18H28O10/c1-5-6-26-15(25)18(4,11-27-13(23)16(2,7-19)8-20)12-28-14(24)17(3,9-21)10-22/h1,19-22H,6-12H2,2-4H3
Klucz InChI
OENNSQAEPFFGAD-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
obliczona masa molowa 404,4
Zastosowanie
Dendrony acetylenowe mogą być sprzężone z azydkowymi cząsteczkami funkcyjnymi, takimi jak węglowodany, barwniki fluorescencyjne i polimery.
Inne uwagi
Bis-MPA = kwas 2,2-bis(hydroksylo-mettylo)propionowy
Informacje prawne
Wyprodukowane przez Polymer Factory Sweden AB
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)