Przejdź do
806099
bis-MPA-COOH dendrimer
trimethylol propane core, generation 1
Synonim(y):
G1-TMP-COOH
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
250 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1960,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C45H62O30
Masa cząsteczkowa:
1082.96
UNSPSC Code:
12162002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
1960,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
form
solid or liquid
storage temp.
−20°C
SMILES string
O=C(OCC(CC)(COC(C(COC(CCC(O)=O)=O)(COC(CCC(O)=O)=O)C)=O)COC(C(COC(CCC(O)=O)=O)(COC(CCC(O)=O)=O)C)=O)C(COC(CCC(O)=O)=O)(COC(CCC(O)=O)=O)C
InChI
1S/C45H62O30/c1-5-45(24-73-39(64)42(2,18-67-33(58)12-6-27(46)47)19-68-34(59)13-7-28(48)49,25-74-40(65)43(3,20-69-35(60)14-8-29(50)51)21-70-36(61)15-9-30(52)53)26-75-41(66)44(4,22-71-37(62)16-10-31(54)55)23-72-38(63)17-11-32(56)57/h5-26H2,1-4H3,(H,46,47)(H,48,49)(H,50,51)(H,52,53)(H,54,55)(H,56,57)
InChI key
PAYWQMZAUNWKEB-UHFFFAOYSA-N
General description
  • End Group Functionality: Carboxyl surface group
  • Generation: 1
  • No. Surface Groups: 6
  • Calculated Mol. Wt.: 1083 g/mol
  • bis-MPA = 2,2-bis(hydroxymethyl)propionic acid
Application
Nontoxic dendrimers for drug delivery, with functional groups for conjugation or additional modifications.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
806064901322806129
description
trimethylol propane core, generation 1
description
trimethylol propane core, generation 2
description
generation 4
description
trimethylol propane core, generation 3
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
form
solid or liquid
form
solid
form
solid
form
liquid
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)