Merck
68645
Sigma-Aldrich
Chloro(methyl)phenylsilane
technical, ≥93.0% (GC)
Synonim(y):
Methyl-phenyl-chlorosilane
About This Item
Wzór liniowy:
C6H5SiH(CH3)Cl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
156.68
Beilstein:
2935477
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352002
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
klasa czystości
technical
Próba
≥93.0% (GC)
Formularz
liquid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.515 (lit.)
bp
113 °C (lit.)
gęstość
1.043 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
C[SiH](Cl)c1ccccc1
InChI
1S/C7H9ClSi/c1-9(8)7-5-3-2-4-6-7/h2-6,9H,1H3
Klucz InChI
GVPNBWPLCHOFMX-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Corrosion
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Skin Corr. 1B
Zagrożenia dodatkowe
Kod klasy składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
143.6 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
62 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)