Przejdź do
440116
Dichloro(methyl)phenylsilane
97%
Synonim(y):
Methyl-phenyl-dichlorosilane
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
100 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
424,00 zł
318,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C6H5Si(CH3)Cl2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
191.13
UNSPSC Code:
12352002
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
205-746-2
Beilstein/REAXYS Number:
970975
MDL number:
Assay:
97%
Form:
liquid
318,00 zł
Cena katalogowa424,00 złZaoszczędź 25%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
97%
form
liquid
reaction suitability
reactivity: alcohol reactive, reagent type: protection reagent
refractive index
n20/D 1.519 (lit.)
bp
205 °C (lit.)
density
1.176 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
silyl
SMILES string
C[Si](Cl)(Cl)c1ccccc1
InChI
1S/C7H8Cl2Si/c1-10(8,9)7-5-3-2-4-6-7/h2-6H,1H3
InChI key
GNEPOXWQWFSSOU-UHFFFAOYSA-N
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
448605
description
97%
description
97%
assay
97%
assay
97%
reaction suitability
reactivity: alcohol reactive, reagent type: protection reagent
reaction suitability
-
Quality Level
100
Quality Level
100
density
1.176 g/mL at 25 °C (lit.)
density
0.963 g/mL at 25 °C (lit.)
bp
205 °C (lit.)
bp
117 °C/31 mmHg (lit.)
form
liquid
form
-
Piktogramy
CorrosionExclamation mark
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1A
supp_hazards
Klasa składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Co się dzieje?
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
152.6 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
67 °C - closed cup
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)