Kluczowe dokumenty
685739
1-[Bis(dimethylamino)methylene]-1H-1,2,3-triazolo[4,5-b]pyridinium 3-oxid hexafluorophosphate, ChemDose™ tablets
Loading: 0.02mmol per tablet
Synonim(y):
1-[Bis(dimethylamino)methylene]-1H-1,2,3-triazolo[4,5-b]pyridinium 3-oxid hexafluorophosphate impregnated tablets, N-[(Dimethylamino)-1H-1,2,3-triazolo-[4,5,b]pyridin-1-ylmethylene]-N-methylmethanaminium hexafluorophosphate N-oxide impregnated tablets, ChemDose™ 1-[Bis(dimethylamino)methylene]-1H-1,2,3-triazolo[4,5-b]pyridinium 3-oxid hexafluorophosphate tablets, HATU impregnated tablets
About This Item
Polecane produkty
Formularz
tablet
Matryca
magnesium aluminometasilicate base material
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
CN(C)[C+](N(C)C)N1N=[N+]([O-])C2=C1C=CC=N2.F[P-](F)(F)(F)(F)F
InChI
1S/C10H15N6O.F6P/c1-13(2)10(14(3)4)15-8-6-5-7-11-9(8)16(17)12-15;1-7(2,3,4,5)6/h5-7H,1-4H3;/q+1;-1
Klucz InChI
FKBFHOSFPRWJNV-UHFFFAOYSA-N
Informacje prawne
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Zagrożenia dodatkowe
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)