Merck
684953
Sigma-Aldrich
4-Fluoro-2-methylbenzaldehyde
97%
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C8H7FO
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
138.14
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
97%
Postać
liquid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.5260
gęstość
1.144 g/mL at 25 °C
ciąg SMILES
[H]C(=O)c1ccc(F)cc1C
InChI
1S/C8H7FO/c1-6-4-8(9)3-2-7(6)5-10/h2-5H,1H3
Klucz InChI
ADCFIKGEGWFWEA-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
CorrosionExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
180.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
82.2 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Produkty
Synthesis of selective aldosterone synthase inhibitors using Wittig reaction with heterocyclic aldehydes described in study by Hartmann et al.