Merck
683981
Sigma-Aldrich
(5aS,10bR)-5a,10b-Dihydro-2-(2,4,6-trimethylphenyl)-4H, 6H-indeno[2,1-b]-1,2,4-triazolo[4,3-d]-1,4-oxazinium chloride monohydrate
97%
Synonim(y):
Bode Catalyst 1
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C21H22ClN3O · H2O
Masa cząsteczkowa:
385.89
Kod UNSPSC:
12352005
Identyfikator substancji w PubChem:
Aby zapytać o ten produkt 683981, skontaktuj się z lokalnym biurem lub sprzedawcą firmy Merck. Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
Próba
97%
Formularz
solid
aktywność optyczna
[α]20/D -156.0°, c = 1 in chloroform
mp
212-216 °C
grupa funkcyjna
ether
ciąg SMILES
[Cl-].Cc1cc(C)c(c(C)c1)-[n+]2c[n@H]3[C@H]4[C@H](Cc5ccccc45)OCc3n2
InChI
1S/C21H22N3O.ClH/c1-13-8-14(2)20(15(3)9-13)24-12-23-19(22-24)11-25-18-10-16-6-4-5-7-17(16)21(18)23;/h4-9,12,18,21H,10-11H2,1-3H3;1H/q+1;/p-1/t18-,21+;/m0./s1
Klucz InChI
GUECWMLEUCWYOS-OZYANKIXSA-M
Zastosowanie
Monohydrat chlorku (5aS,10bR)-5a,10b-dihydro-2-(2,4,6-trimetylofenylo)-4H, 6H-indeno[2,1-b]-1,2,4-triazolo[4,3-d]-1,4-oksazinium może być stosowany jako organokatalizator N-heterocyklicznego karbenu (NHC):
  • W syntezie trójcyklicznych β-laktonów poprzez reakcję 2-bromoenzymów z 1,3-diketonami.[1]
  • Funkcjonalizacja pozycji C2 3-aminobenzofuranów przy użyciu 2-bromoalkanów jako partnerów sprzęgających.[2]
  • W syntezie dihydrochinoksalin z podstawionych bisymin.[3]
  • Otrzymywanie pochodnych spiro-glutarimidów w reakcji cyklicznych β-ketoamidów z α,β-nienasyconymi aldehydami.[4]
Informacje prawne
Sold in collaboration with BioBlocks, Inc.
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Enantioselective Synthesis of Tricyclic β-Lactones by NHC-Catalyzed Desymmetrization of Cyclic 1, 3-Diketones
Shee S, et al.
Organic Letters, 22(14), 5407?5411-5407?5411 (2020)
Catalytic, Enantioselective C2-Functionalization of 3-Aminobenzofurans Using N-Heterocyclic Carbenes
Barik S, et al.
Organic Letters, 22(10), 3865?3869-3865?3869 (2020)
N-Heterocyclic Carbene-Catalyzed Umpolung of Imines for the Enantioselective Synthesis of Dihydroquinoxalines
Das TK, et al.
ACS Catalysis, 9(5), 4065-4071 (2019)
N-heterocyclic carbene-catalyzed enantioselective synthesis of spiro-glutarimides via α, β-unsaturated acylazoliums
Mondal S, et al.
Organic Letters, 20(15), 4499-4503 (2018)
Powiązane treści
Bode Group creates N-mesityl-NHC catalysts for enantioselective annulations and SnAP reagents for one-pot aldehyde conversion into N-heterocycles.