Kluczowe dokumenty
567300
Sigma-Aldrich
SKF-525A, chlorowodorek
Cell permeable. Blocks glibenclamide-sensitive K+ channels. Inhibits neuronal nitric oxide synthase. Also inhibits hepatic drug metabolism by inhibiting the cytochrome P450 system.
Synonim(y):
Proadifen
Wybierz wielkość
1 G
1620,00 zł
1620,00 zł
Przewidywany termin wysyłki05 maja 2025Szczegóły
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 G
1620,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C23H31NO2 · xHCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
353.50 (free base basis)
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.77
1620,00 zł
Przewidywany termin wysyłki05 maja 2025Szczegóły
Poziom jakości
opis
RTECS - YV7175000
Próba
≥98% (TLC)
Formularz
solid
producent / nazwa handlowa
Calbiochem®
warunki przechowywania
OK to freeze
desiccated (hygroscopic)
kolor
white
rozpuszczalność
water: 20 mg/mL
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
[Cl-].N(CCOC(=O)C(CCC)(c2ccccc2)c1ccccc1)(CC)CC.[H+]
InChI
1S/C23H31NO2.ClH/c1-4-17-23(20-13-9-7-10-14-20,21-15-11-8-12-16-21)22(25)26-19-18-24(5-2)6-3;/h7-16H,4-6,17-19H2,1-3H3;1H
Klucz InChI
FHIKZROVIDCMJA-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Przepuszczalny dla komórek. Blokuje kanały K+ wrażliwe na glibenklamid (IC50 = 4,4 µM). Hamuje neuronalną syntazę tlenku azotu (IC50 = 90 µM). Hamuje również wątrobowy metabolizm leków poprzez hamowanie układu cytochromu P-450. Stymuluje produkcję prostocykliny w komórkach śródbłonka, jednocześnie hamując syntezę tromboksanu w płytkach krwi. Potęguje działanie wielu leków in vivo.
Działania biochem./fizjol.
Docelowy IC50: 90 µM przeciwko neuronalnej syntazie tlenku azotu
Główny cel
nNOS
Odwracalny: nie
Produkt nie konkuruje z ATP.
Przepuszczalność komórek: tak
Ostrzeżenie
Toksyczność: Szkodliwy (C)
Rekonstytucja
Po rekonstytucji przechowywać w lodówce (4°C). Roztwory podstawowe są stabilne przez okres do 6 miesięcy w temperaturze 4°C.
Inne uwagi
Hecker, M., et al. 1994. J. Neurochem. 62, 1524.
Sakuta, H. and Yoneda, I. 1994. Eur. J. Pharmacol.252, 117.
Khan, S., et al. 1993. Biochem. Pharmacol.45, 439.
Boeynaems, J.M., et al. 1986. Prostaglandins32, 145.
Lee, C.H., et al. 1976. J. Pharmacol. Exp. Ther.198, 347.
Grasdalen, J., et al. 1975. FEBS Lett.60, 240.
Informacje prawne
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Trista H Wright et al.
Journal of forensic sciences, 58(6), 1558-1562 (2013-08-08)
Two deaths involving 3, 4-methylenedioxypyrovalerone (MDPV) are reported. MDPV is a synthetic cathinone stimulant found in "bath salts" with neurological and cardiovascular toxicity. Biological specimens were analyzed for MDPV by GC/MS and LC/MS. A White man was found dead with
Nathaniel J Pope et al.
Journal of biomedical optics, 25(8), 1-20 (2020-08-14)
Photobiomodulation (PBM) refers to the beneficial effects of low-energy light absorption. Although there is a large body of literature describing downstream physiological benefits of PBM, there is a limited understanding of the molecular mechanisms underlying these effects. At present, the
Tianqi Sheng et al.
Journal of biomedical optics, 25(6), 1-13 (2020-01-09)
Photodynamic therapy (PDT) is a well-established treatment modality for cancer and other malignant diseases; however, quantities such as light fluence and PDT dose do not fully account for all of the dynamic interactions between the key components involved. In particular