Merck
683515
Sigma-Aldrich
2-(Boc-aminomethyl)piperidine
97%
Synonim(y):
2,2,2-Trifluoro-1-(piperidin-1-yl)ethanone, tert-Butyl 2-piperidinylmethylcarbamate
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C11H22N2O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
214.30
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
97%
Formularz
solid
mp
93-97 °C
grupa funkcyjna
amine
ciąg SMILES
CC(C)(C)OC(=O)NCC1CCCCN1
InChI
1S/C11H22N2O2/c1-11(2,3)15-10(14)13-8-9-6-4-5-7-12-9/h9,12H,4-8H2,1-3H3,(H,13,14)
Klucz InChI
DIRUVVRMWMDZAE-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
CorrosionExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)