Przejdź do
SML2946
Biotin-aniline
≥98% (HPLC), APEX2-mediated proximity label, powder
Synonim(y):
(3aS,4S,6aR)-N-[2-(4-Aminophenyl)ethyl]hexahydro-2-oxo-1H-thieno[3,4-d]imidazole-4-pentanamide, Btn-An, N-(4-Aminophenethyl)-5-((3aS,4S,6aR)-2-oxohexahydro-1H-thieno[3,4-d]imidazol-4-yl)pentanamide, N-(4-Aminophenethyl)biotinamide
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
5 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
509,00 zł
25 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2050,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C18H26N4O2S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
362.49
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
509,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Biotin-aniline, ≥98% (HPLC)
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
SMILES string
O=C(CCCC[C@@H]1SC[C@]([H])(N2)[C@@]1(NC2=O)[H])NCCC3=CC=C(C=C3)N
InChI
1S/C18H26N4O2S/c19-13-7-5-12(6-8-13)9-10-20-16(23)4-2-1-3-15-17-14(11-25-15)21-18(24)22-17/h5-8,14-15,17H,1-4,9-11,19H2,(H,20,23)(H2,21,22,24)/t14-,15-,17-/m0/s1
InChI key
AHRRICHWBPPWDZ-ZOBUZTSGSA-N
Biochem/physiol Actions
A superior substrate than biotinyl tyramide (biotin-phenol; BP) for APEX2-mediated proximity-labeling of RNA.
Biotin-aniline (Btn-An) is a superior substrate than biotinyl tyramide (biotin-phenol; BP) for APEX2-mediated proximity labeling of RNA (∼25-fold higher by dot blot with 0.5 mM substrate and 0.4-10 μg RNA/dot). Btn-An specifically labels mitochondrial, but not cytoplasmic, mRNAs in live HEK293T stable line expressesing APEX2 in the mitochondrial matrix (mito-APEX2).
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
SML2135I4632900572
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥97% (HPLC)
assay
≥98% (TLC)
assay
95%
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder or crystals
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
200
Quality Level
100
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
1 M HCl: 50 mg/mL, clear, colorless
solubility
-
color
white to beige
color
white to beige
color
-
color
-
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)