Merck
683418
Sigma-Aldrich
Lithium dibutyl(isopropyl)magnesate
0.7 M in diethyl ether/hexanes
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C11H25LiMg
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
188.56
Kod UNSPSC:
12352103
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Formularz
liquid
przydatność reakcji
reaction type: Grignard Reaction
stężenie
0.7 M in diethyl ether/hexanes
gęstość
0.708 g/mL at 25 °C
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
[Li+].CCCC[Mg-](CCCC)C(C)C
InChI
1S/2C4H9.C3H7.Li.Mg/c2*1-3-4-2;1-3-2;;/h2*1,3-4H2,2H3;3H,1-2H3;;/q;;;+1;-1
Klucz InChI
NRIMXEIECWMTKG-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Haziness is due to slow hydrolysis of product. Does not effect use.
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3 - Water-react 1
Organy docelowe
Respiratory system
Zagrożenia dodatkowe
Kod klasy składowania
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)