Przejdź do
752142
n-Butyl-sec-butylmagnesium solution
0.7 M in hexane
Synonim(y):
Butyl(1-methylpropyl)magnesium
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C8H18Mg
Masa cząsteczkowa:
138.53
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352001
MDL number:
Concentration:
0.7 M in hexane
Form:
solution
Produkt 752142 nie jest obecnie dostępny w sprzedaży w Twoim kraju Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
form
solution
Quality Segment
packaging
Sure/Seal™ of
concentration
0.7 M in hexane
density
0.695 g/mL at 25 °C
SMILES string
CCCC[Mg]C(C)CC
InChI
1S/2C4H9.Mg/c2*1-3-4-2;/h3H,4H2,1-2H3;1,3-4H2,2H3;
InChI key
DBNGNEQZXBWPTJ-UHFFFAOYSA-N
Application
n-Butyl-sec-butylmagnesium can be used as a starting material in the synthesis of magnesium bis(alkoxide) complexes applicable in the ring-opening polymerization and co-polymerization reactions.
Legal Information
Sure/Seal is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Słowo ostrzegawcze
Danger
Narządy docelowe
Central nervous system, Nervous system
supp_hazards
Klasa składowania
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
Temperatura zapłonu (°F)
<-22.0 °F
Temperatura zapłonu (°C)
< -30 °C
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Carc. 1B - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Muta. 1B - Repr. 2 - Skin Corr. 1B - STOT RE 1 Inhalation - STOT SE 3 - Water-react. 1
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
110-82-7
CAS No.
110-54-3
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)