Merck
682772
Sigma-Aldrich
(4S)-(+)-4-[4-(tert-butyl)phenyl]-α-[(4S)-4-[4-(tert-butyl)phenyl]-2-oxazolidinylidene]-2-oxazolineacetonitrile
97%
Synonim(y):
Bis[(4S)-4-(4-tert-butylphenyl)-4,5-dihydro-2-oxazolyl]acetonitrile
Wybierz wielkość
250 MG
2070,00 zł
2070,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
250 MG
2070,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C28H33N3O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
443.58
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352005
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
2070,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Próba
97%
Formularz
solid
aktywność optyczna
[α]22/D +349°, c = 2% in chloroform
mp
257-261 °C
grupa funkcyjna
ether
nitrile
ciąg SMILES
CC(C)(C)c1ccc(cc1)[C@H]2CO\C(N2)=C(/C#N)C3=N[C@H](CO3)c4ccc(cc4)C(C)(C)C
InChI
1S/C28H33N3O2/c1-27(2,3)20-11-7-18(8-12-20)23-16-32-25(30-23)22(15-29)26-31-24(17-33-26)19-9-13-21(14-10-19)28(4,5)6/h7-14,23-24,30H,16-17H2,1-6H3/b25-22+/t23-,24-/m1/s1
Klucz InChI
MWECWWUUZLQWRQ-MJIBFJBCSA-N
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Produkty
BOX ligand complex enhances catalytic enantioselective aziridination of styrene, with phenyl substituents proving superior over t-Bu groups.