Przejdź do
405973
2,2′-Bis[(4S)-4-benzyl-2-oxazoline]
98%
Synonim(y):
(S,S)-4,4′-Dibenzyl-2,2′-bi(2-oxazoline), (S,S)-2,2′-Bis(4-benzyl-2-oxazoline)
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
250 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
399,00 zł
299,25 zł
1 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1330,00 zł
997,50 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C20H20N2O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
320.39
UNSPSC Code:
12352005
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
4756827
299,25 zł
Cena katalogowa399,00 złZaoszczędź 25%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
98%
form
solid
optical activity
[α]20/D −40.6°, c = 1 in ethanol
manufacturer/tradename
ECACC
mp
129-132 °C (lit.)
functional group
ether, phenyl
SMILES string
C1OC(=N[C@H]1Cc2ccccc2)C3=N[C@H](CO3)Cc4ccccc4
InChI
1S/C20H20N2O2/c1-3-7-15(8-4-1)11-17-13-23-19(21-17)20-22-18(14-24-20)12-16-9-5-2-6-10-16/h1-10,17-18H,11-14H2/t17-,18-/m0/s1
InChI key
OIEQQWQZUYZCRJ-ROUUACIJSA-N
Application
2,2′-Bis[(4S)-4-benzyl-2-oxazoline] can be used as:
  • A catalyst for the enantioselective hydrosilylation of ketones.
  • A Schiff base ligand in the preparation of rhodium(I) and palladium(II) coordination complexes.
  • A ligand in the formation of copper(I) halide complexes; applicable in the synthesis of coordination polymers.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
405000405965416428
description
98%
description
97%
description
99%
description
97%
assay
98%
assay
97%
assay
99%
assay
97%
form
solid
form
-
form
-
form
viscous liquid
functional group
ether, phenyl
functional group
phenyl, ether
functional group
ether
functional group
phenyl, ether
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
200
optical activity
[α]20/D −40.6°, c = 1 in ethanol
optical activity
[α]20/D −160°, c = 1 in ethanol
optical activity
[α]20/D −118°, c = 0.5 in chloroform
optical activity
[α]20/D ~−90°, c = 1 in ethanol
mp
129-132 °C (lit.)
mp
37-41 °C (lit.)
mp
51-53 °C (lit.)
mp
-
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)