Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
5 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 162,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C16H16
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
208.30
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
216-644-2
Beilstein/REAXYS Number:
1910888
MDL number:
Assay:
97%
Form:
crystals
162,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
assay
97%
form
crystals
mp
285-288 °C (lit.)
SMILES string
C1Cc2ccc(CCc3ccc1cc3)cc2
InChI
1S/C16H16/c1-2-14-4-3-13(1)9-10-15-5-7-16(8-6-15)12-11-14/h1-8H,9-12H2
InChI key
OOLUVSIJOMLOCB-UHFFFAOYSA-N
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description 97% | description ≥99% | description 96% | description 97% |
| assay 97% | assay ≥99% | assay 96% | assay 97% |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| mp 285-288 °C (lit.) | mp 209-212 °C (subl.) (lit.) | mp - | mp - |
| form crystals | form solid | form liquid | form liquid |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
![[2.2]Paracyclophane 97%](/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/structures/165/940/d2dda3d5-1fe9-4c87-9a85-009490e67661/640/d2dda3d5-1fe9-4c87-9a85-009490e67661.png)
![4,8-Bis(hydroxymethyl)tricyclo[5.2.1.02,6]decane, mixture of isomers 96%](/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/structures/973/006/555dc1f2-c191-4d54-9aea-19fd4c3544a2/640/555dc1f2-c191-4d54-9aea-19fd4c3544a2.png)