Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
100 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 589,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C26H40FeP2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
470.39
MDL number:
UNSPSC Code:
12352005
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
589,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócform
solid
Quality Segment
optical activity
[α]20/D +380°, c = 1 in chloroform
mp
85-91 °C
functional group
phosphine
SMILES string
C[Fe]C.CC[C@@H]1CC[C@@H](CC)P1[C@@H]2CCCC2.CC[C@@H]3CC[C@@H](CC)P3[C@H]4CCCC4
InChI
1S/2C13H25P.2CH3.Fe/c2*1-3-11-9-10-12(4-2)14(11)13-7-5-6-8-13;;;/h2*11-13H,3-10H2,1-2H3;2*1H3;/t2*11-,12-;;;/m11.../s1
InChI key
CPUKIDAUDCWIRT-QULUYMGFSA-N
Application
1,1′-Bis[(2R,5R)-2,5-diethylphospholano]ferrocene can be used:
- As a catalyst in the asymmetric hydrogenation reactions of olefins and ketones.
- As a component of a rhodium based precatalyst, applicable in the 2-methylenesuccinamic acid hydrogenation reaction.
Legal Information
Sold in collaboration with Kanata Chemical Technologies Inc. for research purposes only. These compounds were made and sold under license from E.I. du Pont de Nemours and Company, which license does not include the right to use the compounds in producing products for sale in the pharmaceutical field.
Ferrocelane is a trademark of Kanata Chemical Technologies, Inc.
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description - | description ≥97% | description kanata purity | description kanata purity |
| form solid | form solid | form - | form solid |
| functional group phosphine | functional group phosphine | functional group phosphine | functional group phosphine |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| optical activity [α]20/D +380°, c = 1 in chloroform | optical activity - | optical activity - | optical activity - |
| mp 85-91 °C | mp 99.9-101.5 °C | mp - | mp 67-76 °C |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
![1,1′-Bis[(2R,5R)-2,5-diethylphospholano]ferrocene](/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/structures/163/400/0628df6f-e028-4669-8def-26e6eb4f4743/640/0628df6f-e028-4669-8def-26e6eb4f4743.png)
![1,1′-Bis[(2R,5R)-2,5-dimethylphospholano]ferrocene ≥97%](/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/structures/147/962/d2e3c31a-2de0-4fb6-8cce-6617595922ba/640/d2e3c31a-2de0-4fb6-8cce-6617595922ba.png)
![(−)-1,2-Bis[(2R,5R)-2,5-diethylphospholano]benzene kanata purity](/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/structures/212/482/249e60fd-71f2-4a62-b924-edf16db547e6/640/249e60fd-71f2-4a62-b924-edf16db547e6.png)
![(+)-1,2-Bis[(2S,5S)-2,5-dimethylphospholano]benzene kanata purity](/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/structures/319/912/cec7b70f-bf7c-4a96-9f11-a73ae892e34c/640/cec7b70f-bf7c-4a96-9f11-a73ae892e34c.png)