Kluczowe dokumenty
681628
3-[2-(Trifluoromethyl)phenyl]propionic acid
97%
Synonim(y):
3-[2-(Trifluoromethyl)phenyl]propanoic acid
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C10H9F3O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
218.17
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Polecane produkty
Próba
97%
Formularz
solid
mp
84-88 °C
grupa funkcyjna
carboxylic acid
fluoro
ciąg SMILES
OC(=O)CCc1ccccc1C(F)(F)F
InChI
1S/C10H9F3O2/c11-10(12,13)8-4-2-1-3-7(8)5-6-9(14)15/h1-4H,5-6H2,(H,14,15)
Klucz InChI
YTDVNFDGHHHPEE-UHFFFAOYSA-N
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?