Merck
289027
Sigma-Aldrich
3-Phenylbutyraldehyde
97%
Wybierz wielkość
5 ML
187,60 zł
100 ML
299,60 zł
187,60 zł
Cena katalogowa268,00 złZaoszczędź 30%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
5 ML
187,60 zł
100 ML
299,60 zł
About This Item
Wzór liniowy:
CH3CH(C6H5)CH2CHO
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
148.20
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
187,60 zł
Cena katalogowa268,00 złZaoszczędź 30%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Poziom jakości
Próba
97%
Formularz
liquid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.5179 (lit.)
bp
93-94 °C/16 mmHg (lit.)
gęstość
0.997 g/mL at 25 °C (lit.)
grupa funkcyjna
aldehyde
phenyl
ciąg SMILES
[H]C(=O)CC(C)c1ccccc1
InChI
1S/C10H12O/c1-9(7-8-11)10-5-3-2-4-6-10/h2-6,8-9H,7H2,1H3
Klucz InChI
MYHGOWDLVRDUFA-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
3-Fenylobutyraldehyd został użyty jako reagent do badania kinetyki reakcji nadtlenku wodoru i niektórych aldehydów aromatycznych z cytochromem P450BM3-F87G[1].
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
206.6 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
97.00 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Holger Bühler et al.
Chembiochem : a European journal of chemical biology, 6(4), 711-717 (2005-04-07)
The influence of Trp128-substituted mutants of the hydroxynitrile lyase from Manihot esculenta (MeHNL) on the stereoselectivity of MeHNL-catalyzed HCN additions to aldehydes with stereogenic centers, which yield the corresponding cyanohydrins, is described. In rac-2-phenylpropionaldehyde (rac-1) reactions, wild-type (wtMeHNL) and all
G M Raner et al.
Journal of inorganic biochemistry, 81(3), 153-160 (2000-10-29)
The reaction of hydrogen peroxide and certain aromatic aldehydes with cytochrome P450BM3-F87G results in the covalent modification of the heme cofactor of this monooxygenase. Analysis of the resulting heme by electronic absorption spectrophotometry indicates that the reaction in the BM3