Merck
680907
Sigma-Aldrich
3-Hydroxy-2-iodo-4-methoxybenzaldehyde
97%
Synonim(y):
2-Iodoisovanillin, 4-Formyl-2-hydroxy-3-iodoanisole
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C8H7IO3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
278.04
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
Próba
97%
Formularz
solid
mp
167-174 °C
grupa funkcyjna
aldehyde
iodo
ciąg SMILES
COc1ccc(C=O)c(I)c1O
InChI
1S/C8H7IO3/c1-12-6-3-2-5(4-10)7(9)8(6)11/h2-4,11H,1H3
Klucz InChI
KLXKKFGRNPBWGM-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)