Przejdź do
129488
5-Iodovanillin
97%
Synonim(y):
4-Hydroxy-3-iodo-5-methoxybenzaldehyde
, aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe.
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
25 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
405,00 zł
303,75 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
IC6H2(OCH3)(OH)CHO
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
278.04
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
EC Number:
226-617-7
MDL number:
Assay:
97%
Form:
powder
303,75 zł
Cena katalogowa405,00 złZaoszczędź 25%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
97%
form
powder
mp
183-185 °C (lit.)
functional group
aldehyde, iodo
SMILES string
COc1cc(C=O)cc(I)c1O
InChI
1S/C8H7IO3/c1-12-7-3-5(4-10)2-6(9)8(7)11/h2-4,11H,1H3
InChI key
FBBCSYADXYILEH-UHFFFAOYSA-N
Application
5-Lodovanillin was used in the characterization of 5-Iodoacetovanillone. 5-Iodovanillin has also been used in the synthesis of platelet activating factor antagonist L-659,989.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
5994063780794752
assay
97%
assay
≥95.0%
assay
-
assay
99.0-101.0% dry basis
mp
183-185 °C (lit.)
mp
112-116 °C
mp
113-115 °C (lit.)
mp
81-83 °C (lit.)
form
powder
form
-
form
-
form
powder or crystals
functional group
aldehyde
functional group
aldehyde
functional group
-
functional group
-
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
200
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)